Drukuj
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
693057-100MG 693057-500MG
SIAL693057-100MGEA 146 PLN
SIAL693057-100MG SIAL693057-500MG
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl
Formuła: C₄₄H₃₂P₂
Temp. topnienia: 241…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010805
Numer CAS: 76189-56-5
Klasyfikacja Merck : 13,01223