Drukuj
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl
Dostawca: Molekula
MOLE28868113-1GEA 387 PLN
MOLE28868113-1G
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl
Formuła: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Temp. topnienia: 241…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010805
Numer CAS: 76189-56-5
Klasyfikacja Merck : 13,01223