Drukuj
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B23872.01EA 384 PLN
B23872.01 B23872.03 B23872.06
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl ≥97%
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenylofosfino)-1,1'-binaftyl
Formuła: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Temp. topnienia: 239…241 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010805
Numer CAS: 76189-56-5
Klasyfikacja Merck : 14,1223