Drukuj
Nadchloran miedzi(II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cupric perchlorate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
215392-100G 215392-5G
SIAL215392-100GEA 488 PLN
SIAL215392-100G SIAL215392-5G
Nadchloran miedzi(II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Nadchloran miedzi(II) heksahydrat
Formuła: Cl₂CuO₈·6H₂O
MW: 370.54
Temp. topnienia: 82
Gęstość: 1.0491 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149666
Numer CAS: 10294-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-391-4
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II