Siarczan ceru(III) oktahydrat ≥99.999% (metals basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dicerium trisulphate octahydrate
44357.18
44357.30
44357.18EA
1620
PLN
44357.18
44357.30
Siarczan ceru(III) oktahydrat ≥99.999% (metals basis), REacton®
Siarczan ceru(III) oktahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 10450-59-6
Molecular Formula: Ce2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 712.55 (568.42anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.886
Merck Reference: 14,2002
MDL No.: MFCD00149641
Formuła:
Ce₂O₁₂S₃·8H₂O MW: 712.54 Gęstość: 2.886 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149641 Numer CAS: 10450-59-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-644-6 Klasyfikacja Merck : 14,2002 |