Drukuj
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
237744-1G 237744-5G
SIAL237744-1GEA 442 PLN
SIAL237744-1G SIAL237744-5G
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol, Sigma-Aldrich®
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 82
Gęstość: 1.0704 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063239
Numer CAS: 22323-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 244-910-8
Klasyfikacja Merck : 12,05232