Drukuj
Siarczan ceru(III) oktahydrat 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dicerium trisulphate octahydrate
192790500 192792500
ACRO192790500EA 972 PLN
ACRO192790500 ACRO192792500
Siarczan ceru(III) oktahydrat 99.99% (trace metals basis)
Siarczan ceru(III) oktahydrat
Formuła: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 712.54
Numer MDL: MFCD00149641
Numer CAS: 10450-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-644-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %