(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Purity: 98%
CAS No.: 22323-82-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 82-83°/14mm
Beilstein Reference: 80118
Merck Reference: 14,5213
Optical Rotation: +11.5° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD00063239
Formuła:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 82…83 °C (14 mmHg) Gęstość: 1.066 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00063239 Numer CAS: 22323-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 244-910-8 Klasyfikacja Merck : 12,05232 |