Drukuj
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
218070050 218070250
ACRO218070050EA 494 PLN
ACRO218070050 ACRO218070250
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol 98%
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 82…83 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063239
Numer CAS: 22323-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 244-910-8
Klasyfikacja Merck : 12,05232
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10.5° to +11.5° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)