Drukuj
azotan itrbu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ytterbium (III) nitrate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
209147-10G 209147-50G
SIAL209147-10GEA 453 PLN
SIAL209147-10G SIAL209147-50G
azotan itrbu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan itrbu pentahydrat
Formuła: N₃O₉Yb·5H₂O
MW: 449.13
Numer MDL: MFCD00149883
Numer CAS: 35725-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-384-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III