Drukuj
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
241806-1G 241806-5G
SIAL241806-1GEA 149 PLN
SIAL241806-1G SIAL241806-5G
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 72
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003213
Numer CAS: 14347-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 405-320-8
Klasyfikacja Merck : 12,05232