Drukuj
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
221330010 221330050
ACRO221330010EA 209 PLN
ACRO221330010 ACRO221330050
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol 98%
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 72…73 °C (8 mmHg)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003213
Numer CAS: 14347-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 405-320-8
Klasyfikacja Merck : 12,05232
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (neat)