Drukuj
Triazotan europu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Europium (III) nitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
254061-10G 254061-1G
SIAL254061-10GEA 2910 PLN
SIAL254061-10G SIAL254061-1G
Triazotan europu hydrat, Sigma-Aldrich®
Triazotan europu hydrat
Formuła: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Numer MDL: MFCD00149698
Numer CAS: 100587-95-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-380-3
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III