Triazotan europu hydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Europium (III) nitrate hydrate
11296.06
11296.14
11296.06EA
1960
PLN
11296.06
11296.14
Triazotan europu hydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triazotan europu hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 100587-95-9
Molecular Formula: Eu(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 337.97(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Appearance: Colourless to pink
Melting Point: 85°
Merck Reference: 14,3904
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149700
Formuła:
EuN₃O₉·xH₂O MW: 355.99 Temp. topnienia: 85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149698 Numer CAS: 100587-95-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-380-3 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,3904 |