Trichlorek prazeodymu hydrat 99,9 REO basis, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Praseodymium (III) chloride hydrate
11237.14
11237.22
11237.14EA
664
PLN
11237.14
11237.22
Trichlorek prazeodymu hydrat 99,9 REO basis, REacton®
Trichlorek prazeodymu hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-77-9
Molecular Formula: PrCl3.xH2O
Formula Weight: 247.27(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00149828
Formuła:
Cl₃Pr·H₂O MW: 265.28 Temp. topnienia: 115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149828 Numer CAS: 19423-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-794-4 Klasyfikacja Merck : 14,7712 |