Drukuj
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 564 PLN
31820-100G 31820-6X100G
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
chlorek lantanu (III) heptahydrat
Formuła: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37 g/mol
Temp. topnienia: 91 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149756
Numer CAS: 10025-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %