Drukuj
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
0215051325 0215051310 0215051380
ICNA0215051325EA 248 PLN
ICNA0215051325 ICNA0215051310 ICNA0215051380
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
(1S)-(-)-Borneol
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 203 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003759
Numer CAS: 464-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-353-1
Jednostka: 1312
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01328