(1S)-(-)-Borneol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
A12684.18
A12684.0B
A12684.30
A12684.18EA
260
PLN
A12684.18
A12684.0B
A12684.30
(1S)-(-)-Borneol ≥97%
(1S)-(-)-Borneol
Purity: 97+%
CAS No.: 464-45-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 65°(149°F)
Physical Form: Cryst solid
Melting Point: 208-211°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 3587558
Merck Reference: 14,1338
Optical Rotation: -36° (c=5 in ethanol)
UN No.: 1312
MDL No.: MFCD00003759
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: 210 °C Temp. topnienia: 208…211 °C Gęstość: 1,011 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003759 Numer CAS: 464-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-353-1 Jednostka: 1312 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1338 |