heptamolibdenian amonu tetrahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13766.0B
A13766.18
A13766.30
A13766.0BEA
1840
PLN
A13766.0B
A13766.18
A13766.30
heptamolibdenian amonu tetrahydrat ≥99%
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 12054-85-2
Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O
Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy)
Melting Point: ca 190° dec.
Merck Reference: 14,533
MDL No.: MFCD00167059
Formuła:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Gęstość: 2,498 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167059 Numer CAS: 12054-85-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4 Klasyfikacja Merck : 14,533 |