Drukuj
triamonu dodekamolibnenofosforan hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Triammonium 12-molybdophosphate hydrate, Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, Ammonium phosphomolybdate hydrate
317100500 317100010 317102500
ACRO317100500EA 421 PLN
ACRO317100500 ACRO317100010 ACRO317102500
triamonu dodekamolibnenofosforan hydrat
triamonu dodekamolibnenofosforan hydrat
Formuła: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150423
Numer CAS: 54723-94-3
Numer WE (dawny EINECS): 234-714-0
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %