Fluorek tetraetyloamonu hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23173.06
B23173.14
B23173.22
B23173.06EA
519
PLN
B23173.06
B23173.14
B23173.22
Fluorek tetraetyloamonu hydrat ≥97%
Fluorek tetraetyloamonu hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 98330-04-2
Molecular Formula: (CH3CH2)4NF.xH2O
Formula Weight: 149.26(anhy)
Beilstein Reference: 4152659
MDL No.: MFCD00149990
Formuła:
C₈H₂₀FN·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149990 Numer CAS: 98330-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-559-7 |