Drukuj

L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALT117-1GEA 0 PLN
SIALT117-1G
L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
L(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR