Drukuj
Azotan indu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Indium trinitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
326127-10G 326127-50G
SIAL326127-10GEA 512 PLN
SIAL326127-10G SIAL326127-50G
Azotan indu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Azotan indu(III) hydrat
Formuła: InN₃O₉·H₂O
MW: 318.85 g/mol
Numer MDL: MFCD00149742
Numer CAS: 207398-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-393-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III