Drukuj
Azotan indu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Indium trinitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
254215-10G 254215-50G
SIAL254215-10GEA 549 PLN
SIAL254215-10G SIAL254215-50G
Azotan indu(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Azotan indu(III) hydrat
Formuła: InN₃O₉·H₂O
MW: 318.85 g/mol
Numer MDL: MFCD00149742
Numer CAS: 207398-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-393-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III