Azotan indu(III) hydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 207398-97-8
Molecular Formula: In(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 300.83(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white
Melting Point: 100° -H2O
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149742
Formuła:
InN₃O₉·H₂O Temp. topnienia: 100 °C (-H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149742 Numer CAS: 207398-97-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-393-5 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III |