Drukuj
Triazotan galu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
229644-50G 229644-5G
SIAL229644-50GEA 2950 PLN
SIAL229644-50G SIAL229644-5G
Triazotan galu hydrat, Sigma-Aldrich®
Triazotan galu hydrat
Formuła: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273.75 g/mol
Numer MDL: MFCD00149723
Numer CAS: 69365-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-815-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III