Triazotan galu hydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: Ga(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Formuła:
GaN₃O₉·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149723 Numer CAS: 69365-72-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-815-5 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4346 |