Drukuj
Boron trifluoride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
359963-100ML 359963-500ML
SIAL359963-100MLEA 374 PLN
SIAL359963-100ML SIAL359963-500ML
Boron trifluoride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride dihydrate
Formuła: BF₃·2H₂O
Temp. Wrzenia: 58,5…60 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,636 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149901
Numer CAS: 13319-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-569-5
Jednostka: 2851
ADR: 8,II