Drukuj
Boron trifluoride dihydrate (65% BF₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388711000 388715000
ACRO388711000EA 299 PLN
ACRO388711000 ACRO388715000
Boron trifluoride dihydrate (65% BF₃)
Boron trifluoride dihydrate
Formuła: BF₃·2H₂O
Temp. Wrzenia: 58…60 °C (1,5 mmHg)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 1,642 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149901
Numer CAS: 13319-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-569-5
Jednostka: 2851
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed