tiosiarczan magnezu heksahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
46114.22
46114.36
46114.22EA
240
PLN
46114.22
46114.36
tiosiarczan magnezu heksahydrat ≥99%
tiosiarczan magnezu heksahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 13446-30-5
Molecular Formula: MgO3S2.6H2O
Formula Weight: 244.53 (136.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.818
Appearance: White
Melting Point: 170° (-3H2O)
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,5694
MDL No.: MFCD00169871
Formuła:
MgO₃S₂·6H₂O Temp. topnienia: 170 °C (-3H₂O) Gęstość: 1,818 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00169871 Numer CAS: 13446-30-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-340-5 Klasyfikacja Merck : 14,5694 |