wodorofosforan magnezu trihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14279.0B
A14279.30
A14279.0BEA
500
PLN
A14279.0B
A14279.30
wodorofosforan magnezu trihydrat ≥99%
wodorofosforan magnezu trihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 7782-75-4
Molecular Formula: MgHPO4.3H2O
Formula Weight: 174.34 (120.28anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5681
MDL No.: MFCD00150390
Formuła:
HMgO₄P·3H₂O Gęstość: 2,13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150390 Numer CAS: 7782-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-823-5 Klasyfikacja Merck : 14,5681 |