adonitol (Adonit) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L03253.06
L03253.14
L03253.06EA
291
PLN
L03253.06
L03253.14
adonitol (Adonit) ≥99%
adonitol (Adonit)
Purity: 99%
CAS No.: 488-81-3
Molecular Formula: C5H12O5
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 102-104°
Beilstein Reference: 1720524
Merck Reference: 14,168
MDL No.: MFCD00064291
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH Temp. topnienia: 102…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064291 Numer CAS: 488-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-685-7 Klasyfikacja Merck : 14,168 |