Jodek wapnia hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40136.22
40136.36
40136.22EA
644
PLN
40136.22
40136.36
Jodek wapnia hydrat
Jodek wapnia hydrat
CAS No.: 71626-98-7
Molecular Formula: CaI2.xH2O
Formula Weight: 293.89(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to grey
Melting Point: 42° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00149622
Formuła:
CaI₂·H₂O Gęstość: 2,55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149622 Numer CAS: 71626-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-276-8 Klasyfikacja Merck : 14,1677 |