Jodek wapnia hydrat ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11117.06
11117.14
11117.06EA
521
PLN
11117.06
11117.14
Jodek wapnia hydrat ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Jodek wapnia hydrat
Purity: 99.9965%
CAS No.: 71626-98-7
Molecular Formula: CaI2.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 293.89(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Appearance: Yellow
Melting Point: 42° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00149622
Formuła:
CaI₂·H₂O MW: 311.9 g/mol Temp. topnienia: 42 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149622 Numer CAS: 71626-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-276-8 Klasyfikacja Merck : 14,1677 |