Drukuj
D-(-)-N-metyloglukamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9179-100G M9179-1KG M9179-500G
SIALM9179-100GEA 331 PLN
SIALM9179-100G SIALM9179-1KG SIALM9179-500G
D-(-)-N-metyloglukamina, Sigma-Aldrich®
D-(-)-N-metyloglukamina
Formuła: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004707
Numer CAS: 6284-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 228-506-9
Klasyfikacja Merck : 12,06154