Drukuj
D-(-)-N-metyloglukamina ≥99.0% for resolution of racemates, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18318.0250 8.18318.5000
8.18318.0250EA 277 PLN
8.18318.0250 8.18318.5000
D-(-)-N-metyloglukamina ≥99.0% for resolution of racemates, for synthesis, Sigma-Aldrich®
D-(-)-N-metyloglukamina
Formuła: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004707
Numer CAS: 6284-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 228-506-9
Klasyfikacja Merck : 12,06154
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 195.21 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 210 °C (1013 hPa) decomposes
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)