Drukuj
Meglumine 99.0-101.0% (by acidimetry), EMPROVE® API ChP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient low in endotoxins, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
1.06143.1000 1.06143.9025
1.06143.1000EA 0 PLN
1.06143.1000 1.06143.9025
Meglumine 99.0-101.0% (by acidimetry), EMPROVE® API ChP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient low in endotoxins, SAFC®
D-(-)-N-metyloglukamina
Formuła: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa) (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 128…131 °C
Gęstość: 300 kg/m3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004707
Numer CAS: 6284-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 228-506-9
Klasyfikacja Merck : 12,06154