D-(-)-N-metyloglukamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
L14282.18
L14282.30
L14282.18EA
206
PLN
L14282.18
L14282.30
D-(-)-N-metyloglukamina 99%
D-(-)-N-metyloglukamina
Purity: 99%
CAS No.: 6284-40-8
Molecular Formula: C7H17NO5
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 385906
Merck Reference: 14,6078
Optical Rotation: -16.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004707
Formuła:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH Temp. topnienia: 128…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004707 Numer CAS: 6284-40-8 Numer WE (dawny EINECS): 228-506-9 Klasyfikacja Merck : 14,6078 |