Drukuj
siarczan (VI) litu hydrat ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215253990 0215253980
ICNA0215253990EA 1760 PLN
ICNA0215253990 ICNA0215253980
siarczan (VI) litu hydrat ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
siarczan (VI) litu hydrat
Soluble in cold water.
Formuła: Li₂SO₄·H₂O
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149766
Numer CAS: 10102-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤0,001% (as Pb)
Insoluble Matter ≤0,01%
Loss on Drying 13,0 - 15,0% (150 °C)
Chloride ≤0,002%
Nitrate ≤0,001%
Iron <0,001%
Potassium ≤0,05%
Sodium ≤0,05%