Drukuj
Metakrzemian disodu nonahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metasilicate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4392-1KG S4392-250G
SIALS4392-1KGEA 923 PLN
SIALS4392-1KG SIALS4392-250G
Metakrzemian disodu nonahydrat, Sigma-Aldrich®
Metakrzemian disodu nonahydrat
Formuła: Na₂SiO₃·9H₂O
MW: 284.2 g/mol
Temp. topnienia: 40
Gęstość: 2.62 g/cm³ (21 °C)
Numer CAS: 13517-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 229-912-9
Jednostka: 3253
ADR: 8 III