Drukuj
Metakrzemian disodu nonahydrat 44-47,5% (total solids)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000 419590025
ACRO419590250EA 211 PLN
ACRO419590250 ACRO419595000 ACRO419590025
Metakrzemian disodu nonahydrat 44-47,5% (total solids)
Metakrzemian disodu nonahydrat
Formuła: Na₂SiO₃·9H₂O
MW: 284.2 g/mol
Temp. topnienia: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149175
Numer CAS: 13517-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 229-912-9
Jednostka: 3253
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %