Drukuj
metakrzemian sodu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium metasilicate pentahydrate
71746-1KG 71746-250G
SIAL71746-1KGEA 281 PLN
SIAL71746-1KG SIAL71746-250G
metakrzemian sodu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
metakrzemian sodu pentahydrat
Formuła: Na₂SiO₃·5H₂O
MW: 212.14 g/mol
Temp. topnienia: 72.2
Gęstość: 1.749 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149176
Numer CAS: 10213-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 229-912-9
Jednostka: 3253
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08716