metakrzemian sodu pentahydrat, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium metasilicate pentahydrate
14103.A1
14103.D9
14103.A1EA
375
PLN
14103.A1
14103.D9
metakrzemian sodu pentahydrat, tech.
metakrzemian sodu pentahydrat
CAS No.: 10213-79-3
Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O
Formula Weight: 212.14 (122.06anhy)
Physical Form: -18 Mesh Granular
Density: 1.75
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 72°
Merck Reference: 14,8642
UN No.: 3253
MDL No.: MFCD00149176
Formuła:
Na₂SiO₃·5H₂O MW: 212.14 g/mol Temp. topnienia: 72 °C Gęstość: 1.75 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149176 Numer CAS: 10213-79-3 Numer WE (dawny EINECS): 229-912-9 Jednostka: 3253 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8642 |