Drukuj
Siarczek sodu hydrat, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: di-Sodium sulphide hydrate
83756.290EA 609 PLN
83756.290 83756.230
Siarczek sodu hydrat, AnalaR NORMAPUR® zA
Siarczek sodu hydrat
Formuła: Na₂S·~3H₂O
MW: 96.06 g/mol (anhy)
Temp. Wrzenia: ~920 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50
Gęstość: ∼1.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149183
Numer CAS: 27610-45-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Klasyfikacja Merck : 12,08829
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %