Drukuj
L(-)-cystyna, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 2770 PLN
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-cystyna, Millipore®
L(-)-cystyna
Formuła: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Temp. Wrzenia: 428 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 261…262 °C
Gęstość: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064228
Numer CAS: 56-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-296-3
Klasyfikacja Merck : 13,02811