Drukuj
Siarczek sodu hydrat 60 - 64%, skala, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 205 PLN
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Siarczek sodu hydrat 60 - 64%, skala, extra pure
Siarczek sodu hydrat
Formuła: Na₂S·xH₂O
Temp. Wrzenia: ~ 920 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50 °C
Gęstość: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149183
Numer CAS: 27610-45-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Klasyfikacja Merck : 12,08829
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm