Drukuj
diwodorofosforan sodu hydrat 99.0-102.0%, kryształy, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
4011-01EA 839 PLN
4011-01 4011-05
diwodorofosforan sodu hydrat 99.0-102.0%, kryształy, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
diwodorofosforan sodu hydrat
For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formuła: NaH₂PO₄·H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149208
Numer CAS: 10049-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 102.0 %
Assay (NaH₂PO₄·H₂O) 99.0 - 102.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %