L(-)-cystyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
A13762.0BEA
2820
PLN
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
L(-)-cystyna ≥99%
L(-)-cystyna
Purity: 99%
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Temp. Wrzenia: 428 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064228 Numer CAS: 56-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-296-3 Klasyfikacja Merck : 14,2782 |