difosforan tripotasu hydrat ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41586.36
41586.A3
41586.36EA
965
PLN
41586.36
41586.A3
difosforan tripotasu hydrat ≥95%
difosforan tripotasu hydrat
Purity: 95%
CAS No.: 27176-10-9
Molecular Formula: K3PO4.H2O
Formula Weight: 230.28 (212.27anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.564
MDL No.: MFCD00150410
Formuła:
K₃O₄P·1H₂O Gęstość: 2,564 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150410 Numer CAS: 27176-10-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1 |