Drukuj
difosforan tripotasu hydrat 96%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium phosphate monohydrate, Potassium phosphate tribasic monohydrate, Potassium phosphate hydrate
263790010 263790250 263795000 263790050 263790251
ACRO263790010EA 444 PLN
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000 ACRO263790050 ACRO263790251
difosforan tripotasu hydrat 96%, extra pure
difosforan tripotasu hydrat
Formuła: K₃O₄P·1H₂O
Temp. topnienia: 1340 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150410
Numer CAS: 27176-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)